Få mere at vide
Scandium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%
Beskrivelse
Scandium(III)trifluormethansulfonat bruges i vid udstrækning som en katalysator i hydrothiolering, selektiv to-elektron reduktion af oxygen med ferrocenderivater og vinylogen Fridel-crafts alkylering af indoler og pyrrol i vand. Det er involveret i Mukaiyama aldol-tilsætningen og katalyserer stereokemisk den radikale polymerisering af acrylater. Det fungerer som en Lewis syrekatalysator og anvendes i syntesen af bullvalon via et stabiliseret svovlylid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scandium(III) trifluoromethanesulfonate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol and acetonitrile. |
| Formel vægt | 492.16 |
| Procent renhed | 98% |
| Følsomhed | Hygroscopic |