Få mere at vide
Scandium(III) sulfate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11350118
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11350118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042877.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sc2(SO4)3·XH2O
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel Sc2(SO4)3·XH2O
MDL nummer MFCD00149854
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium (III) sulfate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Freely soluble in water
Formel vægt 378.10 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic