Få mere at vide
Scandium(III) sulfate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scandium (III) sulfate hydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Freely soluble in water |
| Formel vægt | 378.10 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Grad | Reacton |
| Følsomhed | Hygroscopic |