Få mere at vide
Scandium(III)perchlorat, 50% w/w aq. opløsning, reagenskvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7051158
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11430311
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040579.NA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14066-05-8
Molekylær formel Cl3O12Sc
Molekylvægt (g/mol) 343.294
MDL nummer MFCD00243289
InChI nøgle UBVKRMCXDCYZQK-UHFFFAOYSA-K
Synonym scandium perchlorate, scandium 3+ perchlorate, acmc-20ajr3, scandium 3+ ion triperchlorate, trihyperchloric acid scandium salt, scandium iii perchlorate solution, scandium 3+ triperchlorate
PubChem CID 11013318
IUPAC navn scandium(3+);triperchlorat
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Sc+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium(III) perchlorate
Fysisk form Væske
Mængde 2 g
FN nummer UN3211
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 451.42 (343.30 Anhydrous)
Grad Reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.