Få mere at vide
Scandium(III)perchlorat, 50% w/w aq. opløsning, reagenskvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430311
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430311 2 g 2g
11440311 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430311 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040579.NA
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14066-05-8
Molekylær formel Cl3O12Sc
Molekylvægt (g/mol) 343.294
MDL nummer MFCD00243289
InChI nøgle UBVKRMCXDCYZQK-UHFFFAOYSA-K
Synonym scandium perchlorate, scandium 3+ perchlorate, acmc-20ajr3, scandium 3+ ion triperchlorate, trihyperchloric acid scandium salt, scandium iii perchlorate solution, scandium 3+ triperchlorate
PubChem CID 11013318
IUPAC navn scandium(3+);triperchlorat
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Sc+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium(III) perchlorate
Fysisk form Væske
Mængde 2 g
FN nummer UN3211
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 451.42 (343.30 Anhydrous)
Grad Reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.