Få mere at vide
Scandium(III) oxide, REacton™, 99.998% (metals basis), REM 50ppm max
Beskrivelse
Et højtsmeltende hvidt fast stof, der bruges i højtemperatursystemer (for dets modstandsdygtighed over for varme og termiske stød), elektronisk keramik og glassammensætning. Velegnet til vakuumaflejringsapplikationer. Bruges også til fremstilling af scandiumfluorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scandium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2485°C |
| Navn note | REM 50ppm max. |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Analyseprocentområde | 99.998% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 137.91 |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |