Få mere at vide
Scandium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO)
Beskrivelse
Scandiumoxid er modstandsdygtig over for varme og termiske stød, og finder derfor anvendelse i højtemperatursystemer. Yderligere bruges det i elektronisk keramik og glassammensætning. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af andre scandiumforbindelser. Ud over dette har den vakuumaflejringsapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scandium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2485°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 137.91 |
| Lugt | Odorless |
| Brydningsindeks | 1.964 |