Få mere at vide
Scandium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11366258
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11366258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011216.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12060-08-1 | O3Sc2 | 137.91 g/mol
Scandium(III)oxid er modstandsdygtigt over for varme og termisk stød, og finder derfor anvendelse i højtemperatursystemer. Yderligere bruges det i elektronisk keramik og glassammensætning. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af andre scandiumforbindelser. Ud over dette har den vakuumaflejringsapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12060-08-1
Molekylær formel O3Sc2
Molekylvægt (g/mol) 137.91
MDL nummer MFCD00011223
InChI nøgle HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn discandium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium(III) oxide
Smeltepunkt 2485°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9%
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 137.91
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.964