Få mere at vide
Scandium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11356258
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356258 1 g 1g
11376258 5 g 5g
11366258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011216.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12060-08-1 | O3Sc2 | 137.91 g/mol
Scandium(III)oxid er modstandsdygtigt over for varme og termisk stød, og finder derfor anvendelse i højtemperatursystemer. Yderligere bruges det i elektronisk keramik og glassammensætning. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af andre scandiumforbindelser. Ud over dette har den vakuumaflejringsapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12060-08-1
Molekylær formel O3Sc2
Molekylvægt (g/mol) 137.91
MDL nummer MFCD00011223
InChI nøgle HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn discandium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium(III) oxide
Smeltepunkt 2485°C
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.9%
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 137.91
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.964