Få mere at vide
Scandium(III) oxide, 99.999%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4258729 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11396025
Brand: Thermo Scientific Acros 193960010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12060-08-1
Molekylær formel O3Sc2
Molekylvægt (g/mol) 137.91
MDL nummer MFCD00011223
InChI nøgle HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn discandium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium(III) oxide
Smeltepunkt >1000.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel SC2O3
Merck Index 10,8239
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 137.91
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis