Få mere at vide
Scandium(III)oxid, 99,999%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
til ultra-trace-analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scandium(III) oxide |
| Smeltepunkt | >1000,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99.999% |
| Lineær formel | SC2O3 |
| Merck Index | 10,8239 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig |
| Vis mere |