Få mere at vide
Scandium(III)nitrathydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080290
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11374779
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 067104.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 107552-14-7 | N3O9Sc | 230.97 g/mol
Scandium(III)nitrathydrat bruges som oxidationsmiddel i organisk syntese. Det bruges i de optiske belægninger, elektronisk keramik og laserindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107552-14-7
Molekylær formel N3O9Sc
MDL nummer MFCD00011220
InChI nøgle DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium salt
PubChem CID 166818
IUPAC navn scandium(3+);trinitrat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium (III) nitrate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Merck Index 14,8392
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sc+3]
Molekylvægt (g/mol) 230.968
Formel vægt 230.97 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic