Få mere at vide
Scandium(III)nitrathydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384779
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11384779
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 067104.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 107552-14-7 | N3O9Sc | 230.97 g/mol
Scandium(III)nitrathydrat bruges som oxidationsmiddel i organisk syntese. Det bruges i de optiske belægninger, elektronisk keramik og laserindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107552-14-7
Molekylær formel N3O9Sc
MDL nummer MFCD00011220
InChI nøgle DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium salt
PubChem CID 166818
IUPAC navn scandium(3+);trinitrat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium (III) nitrate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Merck Index 14,8392
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
SMIL [Sc+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 230.97
Formel vægt 230.97 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Scandium(III) nitrate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Scandium(III) nitrate hydrate