Få mere at vide
Scandium(III)nitrathydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Scandium(III)nitrathydrat bruges som oxidationsmiddel i organisk syntese. Det bruges i de optiske belægninger, elektronisk keramik og laserindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scandium (III) nitrate hydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN1477 |
| Merck Index | 14,8392 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and alcohol. |
| SMIL | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sc+3] |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.968 |
| Vis mere |