Få mere at vide
Scandium(III) iodide, ultra dry, 99.999% (REO)
Artikelnummer. 11321299
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321299 1 g 1g
11331299 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013687.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14474-33-0 | I3Sc | 425.669 g/mol
Scandiumiodid bruges i højintensitetsbelysning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14474-33-0
Molekylær formel I3Sc
Molekylvægt (g/mol) 425.669
MDL nummer MFCD00054037
InChI nøgle HUIHCQPFSRNMNM-UHFFFAOYSA-K
Synonym scandium iodide, scandium iii iodide, unii-qvj18sk04t, qvj18sk04t, scandium 3+ triiodide, scandium iii triiodide, acmc-1aq4e
PubChem CID 84464
IUPAC navn scandium(3+);triiodid
SMIL [Sc+3].[I-].[I-].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium(III) iodide
Smeltepunkt 945°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 425.67
Procent renhed 99.999%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic