Få mere at vide
Scandium(III)chloridhexahydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336268
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336268 1 g 1g
11346268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011219.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20662-14-0 | Cl3H12O6Sc | 259.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20662-14-0
Molekylær formel Cl3H12O6Sc
Molekylvægt (g/mol) 259.40
MDL nummer MFCD00149852
InChI nøgle FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn scandium(3+)hexahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium(III) chloride hexahydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,8392
Formel vægt 259.41 (151.32 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic