Få mere at vide
Scandium(III) chloride hexahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Scandium(III)chloridhexahydrat, som er frit opløseligt i vand, bruges som kilde til fremstilling af metallisk scandium ved elektrolyse. Det finder anvendelse i halogenlamper, optiske fibre, elektronisk keramik og lasere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scandium(III) chloride hexahydrate |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,8392 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 259.41 (151.32 Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Grad | Reacton |
| Følsomhed | Hygroscopic |