Få mere at vide
Scandium(III)chlorid, vandfrit, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Scandium(III)chlorid er en Prins ringslutningskatalysator. Anvendes til at danne en intermetallisk nikkel-scandium-film ved potentiostatisk katodisk reduktion fra smeltede saltblandinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scandium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 939°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Mængde | 0.25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,8392 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water; Insoluble in alcohol |
| Formel vægt | 151.32 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |