Få mere at vide
Scandium(III) chlorid, anhydr, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11343457
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343457 1 g 1g
11323457 0.25 g 0.25g
11333457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018677.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 10361-84-9
Scandium(III)chlorid er en Prins ringslutningskatalysator. Anvendes til at danne en intermetallisk nikkel-scandium-film ved potentiostatisk katodisk reduktion fra smeltede saltblandinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-84-9
MDL nummer MFCD00011221
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium(III) chloride
Smeltepunkt 939 °C
Navn note Vandfri
Mængde 1 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (REO)
Tæthed 2.39 g/mL
Merck Index 14,8392
Opløselighedsinformation Opløselig i vand; Uopløselig i alkohol
Formel vægt 151.32
Procent renhed 99.9%