Få mere at vide
Scandium(III)chlorid, vandfrit, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323457
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323457 0.25 g 0.25g
11343457 1 g 1g
11333457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018677.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10361-84-9
Scandium(III)chlorid er en Prins ringslutningskatalysator. Anvendes til at danne en intermetallisk nikkel-scandium-film ved potentiostatisk katodisk reduktion fra smeltede saltblandinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-84-9
MDL nummer MFCD00011221
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium(III) chloride
Smeltepunkt 939°C
Navn note Anhydrous
Mængde 0.25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,8392
Opløselighedsinformation Soluble in water; Insoluble in alcohol
Formel vægt 151.32
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.39 g/mL