Få mere at vide
Scandium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scandium(III) carbonate hydrate |
| Smeltepunkt | >500°C (decomposition) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 269.94 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Reacton |