Få mere at vide
Scandium(III) carbonathydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11336898
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336898 5 g 5g
11326898 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013646.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00011501
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium(III) carbonate hydrate
Smeltepunkt >500°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 269.94 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton