Få mere at vide
Scandium(III) bis(trifluoromethylsulfonyl)imid
Beskrivelse
Scandium(III)bis(trifluormethylsulfonyl)imid anvendes som Lewis syre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scandium (III) bis (trifluoromethylsulfonyl)imide |
| Smeltepunkt | 199 °C til 204 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Lineær formel | [(CF3SO2)2N]3Sc |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN1759 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 885.37 |
| Fysisk form | Fast stof |