Få mere at vide
Scandium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Artikelnummer. 11420760
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420760 5 g 5g
11410760 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420760 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044448.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 699012-88-9 | C15H21O6Sc | 342.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 699012-88-9
Molekylær formel C15H21O6Sc
Molekylvægt (g/mol) 342.28
MDL nummer MFCD00064715
InChI nøgle NYPXMGRKLWIPFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-hydroxypent-3-en-2-one hydrate scandium
PubChem CID 119030428
IUPAC navn (Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;scandium(3+);hydrat
SMIL [Sc+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium(III) 2, 4-pentanedionate hydrate
Smeltepunkt 174°C to 186°C
Farve Farveløs
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Formel vægt 342.26 (Anhydrous)