Få mere at vide
Scandiumfolie, 0,127 mm (0,005 tommer) tyk, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11376507
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376507 25 x 25 mm 25mm
11315699 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000294.FF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2901.90 DKK
    2322.65 DKK / 25mm
    Spare 579.25 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 0,24g/25 x 25mm | CAS: 7440-20-2 | Sc | 44,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-20-2
Molekylær formel Sc
Molekylvægt (g/mol) 44.96
MDL nummer MFCD00016323
InChI nøgle SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
IUPAC navn skandium
SMIL [Sc]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå folie
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,9% (REO)
Form Floret