Få mere at vide
Scandium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99% (REO)
Artikelnummer. p-7049005
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Artikelnummer. 11301799
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012426.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
Det finder anvendelser i rumfartsindustrien. En anden anvendelse af Scandium er i aluminium-scandium-legeringer til sportsudstyr, såsom cykelstel, lacrosse-pinde og baseballbat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-20-2
Molekylær formel Sc
Molekylvægt (g/mol) 44.96
MDL nummer MFCD00016323
InChI nøgle SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
IUPAC navn skandium
SMIL [Sc]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium foil
Farve Grå
Navn note 0.025mm (0.001 in.) thick
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.05g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Slowly dissolve in dilute acids.
Procent renhed 99.9%