Få mere at vide
Scandiumfolie, 0,025 mm tyk, 99 % (REO)
Artikelnummer. 11440280
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440280 50 x 50 mm Hver
11301799 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440280 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012426.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44,96 g/mol
Det finder anvendelser i rumfartsindustrien. En anden anvendelse af Scandium er i aluminium-scandium-legeringer til sportsudstyr, såsom cykelstel, lacrosse-pinde og baseballbat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-20-2
Molekylær formel Sc
Molekylvægt (g/mol) 44.96
MDL nummer MFCD00016323
InChI nøgle SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
IUPAC navn skandium
SMIL [Sc]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium foil
Farve Grå
Navn note 0,025 mm (0,001 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,05g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Opløs langsomt i fortyndede syrer.
Procent renhed 99.9%