Få mere at vide
Scandiumfolie, 0,025 mm tyk, 99 % (REO)
Beskrivelse
Det finder anvendelser i rumfartsindustrien. En anden anvendelse af Scandium er i aluminium-scandium-legeringer til sportsudstyr, såsom cykelstel, lacrosse-pinde og baseballbat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scandium foil |
| Farve | Grå |
| Navn note | 0.025mm (0.001 in.) thick |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.05g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3178 |
| Opløselighedsinformation | Slowly dissolve in dilute acids. |
| Vis mere |