Få mere at vide
Scandium buestøbt pellet, 15,9 mm (0,63 tommer) dia, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442157
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15442157 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15442157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045118.KF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44,96 g/mol
Scandium buestøbt pellet bruges i rumfartsindustrien, olieraffinaderier som sporingsmiddel og metalhalogenlamper/pærer. Det bruges hovedsageligt til forskningsformål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium
Navn note Bue-støbt kugle
CAS 7440-20-2
Udseende Sølvgrå kugle
Tæthed 3g/cm
Mængde 1 Pc.
Lugt Lugtfri
Form Brikker
Molekylær formel Sc
MDL nummer MFCD00016323
Synonym unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Sc]
IUPAC navn skandium
Molekylvægt (g/mol) 44.96
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Scandium arc-cast pellet
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Hazard Statement
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Precautionary Statement
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Scandium