Få mere at vide
Interscience Scan 5000 AI
Artikelnummer. 30560051
Skift visning
Model-:
Scan 5000Ai
Artikelnummer. Model-
30560051 Scan 5000Ai
1 options
Artikelnummer. 30560051 Leverandør Interscience Leverandørnr. 434500
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Automatisk AI-kolonitæller og inhibition zone-læser. Kunstig intelligens til store petriskåle.
  • Scan 5000 AI automatiserer og standardiserer kolonioptælling til mikrobiologiske analyser
  • Tilbyder enestående ydeevne og løbende udviklingsmuligheder på forkant med teknologiske udviklinger
  • Velegnet til alle størrelser petriskåle op til 150 mm og alle kulturmedier
Tekniske data
Produkttype Automatisk kolonitæller
Display Type LED
Cellestørrelse Minimumsstørrelse af den opdagede koloni: 0,03 mm
Farve Hvid, sort
Detektionsmetode Kunstig intelligens
Felt Med hensyn til kromogene agarer, Petrifilm™, MC-media Pads™, kompakte Dry™, lette Plate™, filtreringsmembraner
Forstørrelse Zoom x69
Materiale Malet rustfrit stål
Model- Scan 5000Ai
Outlet stil Gratis USB 3.0-port
Mængde 1
Samlet antal Op til 1000 kolonier i sekundet
Diameter (engelsk) 2,17 til 5,91 tommer
Diameter (metrisk) 55 til 150 mm
Dybde (engelsk) 18,27 tommer
Dybde (metrisk) 46.4 cm
Højde (engelsk) 24,84 tommer
Højde (metrisk) 63.1 cm
Længde (engelsk) 18,27 tommer
Længde (metrisk) 46.40 cm
Bredde (engelsk) 18,27 tommer
Bredde (metrisk) 46.40 cm
Vægt (engelsk) 55.45 lb.
Vægt (metrisk) 25.15 kg
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 100/240 V
Watt 140 W
Certificeringer/compliance 21 CFR Part 11, ISO 7218 og AOAC 977.27
Til brug med (applikation) Scan 5000 Ai bruges til kolonitælling af kunstig intelligens på alle størrelser af petriskåle, op til 150 mm. Den integrerede AI muliggør analyse af en bred vifte af forskellige medier, teknikker og kulturstøtter med nøjagtighed og gentagelse, især filtreringsmembraner til væskeprøver og EM kontaktplader. AI'en tilbyder også klassificering af de forskellige typer kolonier, herunder bakterier, gær og skimmelsvampe.
Til brug med (udstyr) Regner med 55 til 150 mm runde petriskåle og 120 mm firkantede petriskåle
Inkluderer 1 strømforsyning, 1 USB kabel, 3 valideringsplader, 1 brugermanual, 1 overensstemmelsescertifikat / garantikort
Forsendelsestilstand Dispatch 72 timer efter bekræftelse af ordre
garanti 3 år (efter at garantien er registreret)