Få mere at vide
Interscience™ Scan 4000
Artikelnummer. 15928015
Skift visning
Display Type:
Ingen
Artikelnummer. Display Type
15928015 Ingen
1 options
Artikelnummer. 15928015 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 438000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228095.00 DKK
    222403.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 5691.61 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Scan 4000 er en automatisk HD farvekoloni-tæller, der tilpasser sig alle størrelser af petriskåle og ethvert kulturmedie. Dens indirekte belysningssystem giver ideel brugerkomfort, høj nøjagtighed og reproducerbarhed.
  • Tillader aflæsning på petriskåle med op til 150 mm diameter og på firkantede petriskåle på 120 mm
  • Kolonitæller med mere fleksibilitet i dit arbejde
  • Læser også hæmningszoner på runde eller firkantede petriskåle
Tekniske data
Produkttype Kolonitæller
Display Type Ingen
Dimensioner (L x B x H) 47 x 47 x 64 cm
Til brug med (applikation) Kolonitælling, hæmningszoneaflæsning
Til brug med (udstyr) DataLink Pro