Få mere at vide
Interscience Scan 3000 AI
Beskrivelse
- Scan 3000 Ai er et banebrydende værktøj designet til at automatisere og standardisere kolonitælling i mikrobiologiske analyser
- Tilbyder enestående ydeevne og udvikler sig konstant for at inkorporere de nyeste teknologiske fremskridt
- Kompatibel med alle størrelser petriskåle op til 90 mm og alle typer kulturmedier
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Automatisk kolonitæller |
| Display Type | LED |
| Cellestørrelse | Minimumsstørrelse af den opdagede koloni: 0,03 mm |
| Farve | Hvid, sort |
| Detektionsmetode | Kunstig intelligens |
| Felt | Med hensyn til kromogene agarer, Petrifilm™, MC-media Pads™, kompakte Dry™, lette Plate™, filtreringsmembraner |
| Forstørrelse | Zoom x69 |
| Materiale | Malet rustfrit stål |
| Model- | Scan 3000 Ai |
| Outlet stil | Gratis USB 3.0-port |
| Vis mere |