Få mere at vide
Slice™ Skalpel med udskifteligt blad
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Længde (engelsk) | 5,51 tommer |
| Længde (metrisk) | 140 mm |
| Materiale | GFN, kulstofstål, polypropylen, zirconiumoxid |
| Farve | Sort/orange |
| Til brug med (applikation) | Sikkerhedsskæring |
| Inkluderer | 1 keramisk ligekant afrundet spidsklinge |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vægt (engelsk) | 0,23 oz. |
| Vægt (metrisk) | 6.34 g |
| Vis mere |