Få mere at vide
Scabertopin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421628
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16421628 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16421628 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1247
MedChemExpress Scabertopin is a sesquiterpene lactone. Scabertopin has been found to be prominent anticancer constituents.
Scabertopin is a sesquiterpene lactone. Scabertopin has been found to be prominent anticancer constituents.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scabertopin
CAS 185213-52-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22O6
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (348.78 mM; Need ultrasonic)
SMIL C/C=C(C)\C(O[C@@H](CC1=C2)[C@]3([H])[C@@](OC(C3=C)=O)([H])/C=C(C)/C[C@]2([H])OC1=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 358.39
Formel vægt 358.39
Procent renhed 98.08%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death