missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SCA-13C-15N2 hydrochloride |
| Emballage | Glass Bottle |
| CAS | 1173020-16-0 |
| Farve | White |
| Smeltepunkt | 173°C to 176°C |
| Synonym | Semicarbazide-13C-15N2hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.51 |
| Mængde | 10 mg |
| Grad | Analytical Standard |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?