Få mere at vide
SCA-13C-15N2 hydrochloride, Fluka™
Artikelnummer. 16202932 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16202932 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16202932 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. R165010MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SCA-13C-15N2 hydrochloride
Emballage Glass Bottle
CAS 1173020-16-0
Farve White
Smeltepunkt 173°C to 176°C
Synonym Semicarbazide-13C-15N2hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 114.51
Mængde 10 mg
Grad Analytical Standard