Få mere at vide
SC79, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467618
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16467618 10 mg -
16460088 5 mg -
16423637 50 mg -
16421286 200 mg -
16417536 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16467618 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18749
MedChemExpress SC79, a unique specific and BBB permeable Akt activator, activates Akt in the cytosol and inhibits Akt membrane translocation. SC79 specifically binds to the PH domain of Akt.
SC79, a unique specific and BBB permeable Akt activator, activates Akt in the cytosol and inhibits Akt membrane translocation. SC79 specifically binds to the PH domain of Akt.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SC79
CAS 305834-79-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H17ClN2O5
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (274.14 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCC)C(C#N)C1C(C(OCC)=O)=C(N)OC2=CC=C(Cl)C=C12
Molekylvægt (g/mol) 364.78
Formel vægt 364.78
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease