Få mere at vide
Thermo Scientific™ SC150L cirkulationspumper
Artikelnummer. 10359727 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
SC150L med klemme
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10359727
Brand: Thermo Scientific™ 1540011
Oprethold temperaturer op til +150 °C med denne overlegne termostat, der har en øget nedsænkningsdybde til at rumme større eller dybere bade.
Hold temperaturen op til +150 °C, mens du øger nedsænkningsdybden for at rumme større eller dybere bade. De Thermo Scientific™ SC150L Immersion Circulator, en af de grundlæggende modeller i den nye generation af termostater af overlegen kvalitet, har et forbedret digitalt –display –og brugervenlige touchpad-indstillinger, så du nemt kan justere temperaturen, så den opfylder dine specifikke applikationskrav.
  • Maks. temperatur: 150 °C
  • Øget nedsænkningsdybde for at rumme større eller dybere bade
  • Alarm for lavt væskeniveau for sikkerhedsklasse III
  • Automatisk styringsslukning ved detektering af for høj temperatur, lavt væskeniveau eller motoroverbelastning
  • USB kommunikationsport og muligheder for RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, Analog I/O
  • Selvjusterende PID-regulator til optimeret temperaturstyring
  • Fem programmerbare sætpunktstemperaturer
  • RTA (Real Temperature Adjustment) til kalibrering
  • To niveauer af pumpehastighed for at øge flowet eller bevægelse i badet
  • Tre sprog (engelsk, tysk, fransk)
  • Skift digital skærmopløsning mellem 0,1 og 0,01 og mellem° C—° F—° K
  • Akustisk og optisk alarm
  • Auto-genstartsfunktion efter strømsvigt
Indeholder: 8 og 12 mm slangemodhager med klemme (– 0016,– 0018,– Kun 0011), pumpeprop til ekstern cirkulation, 6 fod. strømledning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med klemme; 230V/50Hz
Certificeringer/compliance CE, CSA, UL, RoHS
Kommunikation USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
Flowhastighed 17 l/min.
Temperaturområde 13 °C til 150 °C
Varmekapacitet 2 kW/1.2 kW
Maks. Tryk 300 mbar/4,35 psi
Model- SC150L med klemme
Sikkerhedsklasse 3/FL
Temperaturstabilitet 0,02 °C
Dimensioner (L x B x H) 7,8 x 5,4 x 15,1 tommer. (19,9 x 13,8 x 38,4 cm)
Længde (engelsk) 7,8 tommer
Længde (metrisk) 19.9 cm
Bredde (engelsk) 5,4 tommer
Bredde (metrisk) 13.8 cm
Højde (engelsk) 15,1 tommer.
Højde (metrisk) 38.4 cm
Vægt (engelsk) 3.3 lb.
Vægt (metrisk) 7.3 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz