Få mere at vide
Thermo Scientific™ SC150 cirkulationspumper
Artikelnummer. p-4527495 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
SC150
SC150 med klemme
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10404150
Brand: Thermo Scientific™ 1530001B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold temperaturen fra -28° til +150 °C, med SC150 Immersion Circulators —en grundmodel i en ny generation af termostater af overlegen kvalitet.
Hold temperaturen fra 13° til °150 C, med Thermo Scientific™ SC150 cirkulationspumper. Denne grundlæggende model i den nye generation af termostater af overlegen kvalitet har et forbedret digitalt display og –brugervenlige –touchpad-indstillinger. Juster nemt temperaturen, så den opfylder dine specifikke applikationskrav.
Designet til brugervenlighed og energieffektivitet med kraftig pumpe- og varmekapacitet til lukkede kredsløb.
  • Maks. temperatur: 150 °C
  • Alarm for lavt væskeniveau for sikkerhedsklasse III
  • Automatisk styringsslukning ved detektering af for høj temperatur, lavt væskeniveau eller motoroverbelastning
  • USB kommunikationsport og muligheder for RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, Analog I/O
  • Selvjusterende PID-regulator til optimeret temperaturstyring
  • 5 programmerbare sætpunktstemperaturer
  • RTA (Real Temperature Adjustment) til kalibrering
  • To niveauer af pumpehastighed for at øge flowet eller bevægelse i badet
  • Tre sprog (engelsk, tysk, fransk)
  • Skift digital skærmopløsning mellem 0,1 og 0,01 og mellem° C—° F—° K
  • Akustisk og optisk alarm
  • Auto-genstartsfunktion efter strømsvigt
Inkluderer: 8 mm og 12 mm slangemodhager med klemme (– 0016,– 0018,– Kun 0011), pumpeprop til ekstern cirkulation, 6 fod. strømledning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 230V/50Hz
Certificeringer/compliance CE, CSA, UL, RoHS
Kommunikation USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
Flowhastighed 17 l/min.
Temperaturområde 13 °C til 150 °C
Varmekapacitet 2 kW/1.2 kW
Maks. Tryk 300 mbar/4,35 psi
Model- SC150
Sikkerhedsklasse 3/FL
Temperatur (metrisk) Maksimum 150 °C
Temperaturstabilitet 0,02 °C
Dimensioner (L x B x H) 7,8 x 5,4 x 13,2 tommer (19,9 x 13,8 x 33,6 cm)
Længde (engelsk) 7,8 tommer
Længde (metrisk) 19.9 cm
Bredde (engelsk) 5,4 tommer
Bredde (metrisk) 13.8 cm
Højde (engelsk) 13,2 tommer
Højde (metrisk) 33.6 cm
Vægt (engelsk) 3.3 lb.
Vægt (metrisk) 7.3 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz