Få mere at vide
Thermo Scientific™ SC150 cirkulationspumper
Artikelnummer. 10404150 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
SC150
SC150 med klemme
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Spænding Frekvens unitSize
10404150 SC150 230 V 50 Hz Hver
10743267 SC150 med klemme 230 V 50 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10404150 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1530001B
Hold temperaturen fra -28° til +150 °C, med SC150 Immersion Circulators —en grundmodel i en ny generation af termostater af overlegen kvalitet.
Hold temperaturen fra 13° til °150 C, med Thermo Scientific™ SC150 cirkulationspumper. Denne grundlæggende model i den nye generation af termostater af overlegen kvalitet har et forbedret digitalt display og –brugervenlige –touchpad-indstillinger. Juster nemt temperaturen, så den opfylder dine specifikke applikationskrav.
Designet til brugervenlighed og energieffektivitet med kraftig pumpe- og varmekapacitet til lukkede kredsløb.
  • Maks. temperatur: 150 °C
  • Alarm for lavt væskeniveau for sikkerhedsklasse III
  • Automatisk styringsslukning ved detektering af for høj temperatur, lavt væskeniveau eller motoroverbelastning
  • USB kommunikationsport og muligheder for RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, Analog I/O
  • Selvjusterende PID-regulator til optimeret temperaturstyring
  • 5 programmerbare sætpunktstemperaturer
  • RTA (Real Temperature Adjustment) til kalibrering
  • To niveauer af pumpehastighed for at øge flowet eller bevægelse i badet
  • Tre sprog (engelsk, tysk, fransk)
  • Skift digital skærmopløsning mellem 0,1 og 0,01 og mellem° C—° F—° K
  • Akustisk og optisk alarm
  • Auto-genstartsfunktion efter strømsvigt
Inkluderer: 8 mm og 12 mm slangemodhager med klemme (– 0016,– 0018,– Kun 0011), pumpeprop til ekstern cirkulation, 6 fod. strømledning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 230V/50Hz
Certificeringer/compliance CE, CSA, UL, RoHS
Kommunikation USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
Flowhastighed 17 l/min.
Temperaturområde 13 °C til 150 °C
Varmekapacitet 2 kW/1.2 kW
Maks. Tryk 300 mbar/4,35 psi
Model- SC150
Sikkerhedsklasse 3/FL
Temperatur (metrisk) Maksimum 150 °C
Temperaturstabilitet 0,02 °C
Dimensioner (L x B x H) 7,8 x 5,4 x 13,2 tommer (19,9 x 13,8 x 33,6 cm)
Længde (engelsk) 7,8 tommer
Længde (metrisk) 19.9 cm
Bredde (engelsk) 5,4 tommer
Bredde (metrisk) 13.8 cm
Højde (engelsk) 13,2 tommer
Højde (metrisk) 33.6 cm
Vægt (engelsk) 3.3 lb.
Vægt (metrisk) 7.3 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Vis mere Vis mindre
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.