Få mere at vide
Thermo Scientific™ SC100 Immersion Circulators
Artikelnummer. p-4527489 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
SC100
SC100 med klemme
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16257411
Brand: Thermo Scientific™ 1520001B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold en temperatur fra 13 til 100 °C med nedsænkningscirkulatoren, så du nemt kan justere temperaturen, så den opfylder dine specifikke applikationskrav.
Hold en temperatur fra 13 til 100 °C med Thermo Scientific™ SC100 Immersion Circulator, en af grundmodellerne i denne generation af termostater af overlegen kvalitet. Funktionerne omfatter et forbedret digitalt display og brugervenlige indstillinger via berøringskontrol, så du nemt kan justere temperaturen, så den opfylder dine specifikke applikationskrav.
Designet til brugervenlighed og energieffektivitet med kraftig pumpe- og varmekapacitet til lukkede kredsløb.
  • Selvjusterende PID-regulator til optimeret temperaturstyring
  • 5 programmerbare sætpunktstemperaturer
  • RTA (Real Temperature Adjustment) til kalibrering
  • To niveauer af pumpehastighed for at øge flowet eller bevægelse i badet
  • Tre sprog (engelsk, tysk, fransk)
  • Skift digital displaynøjagtighed mellem 0,1 og 0,01 og mellem°C—°F —°K
  • Akustisk og optisk alarm
  • Auto-genstartsfunktion efter strømsvigt
Inkluderer:
8 mm og 12 mm slangemodhager med klemme (kun –0016, -0018, –0011), pumpeprop til ekstern cirkulation, 180 cm strømledning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 230V/50Hz
Certificeringer/compliance CE, CSA, UL, RoHS
Flowhastighed 17 l/min.
Temperaturområde 13 °C til 100 °C
Varmekapacitet 2 kW/1.2 kW
Maks. Tryk 300 mbar/4,35 psi
Model- SC100
Sikkerhedsklasse 1/NFL
Temperaturstabilitet 0,02 °C
Dimensioner (L x B x H) 7,8 x 5,4 x 13,2 tommer (19,9 x 13,8 x 33,6 cm)
Længde (engelsk) 7,8 tommer
Længde (metrisk) 19.9 cm
Bredde (engelsk) 5,4 tommer
Bredde (metrisk) 13.8 cm
Højde (engelsk) 13,2 tommer
Højde (metrisk) 33.6 cm
Vægt (engelsk) 3.3 lb.
Vægt (metrisk) 7.3 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz