Få mere at vide
SC-58236, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SC-58236 |
| CAS | 170569-86-5 |
| Molekylær formel | C16 H11 Cl F3 N3 O2 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[5-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, SC-58236, SC-236 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11ClF3N3O2S/c17-11-3-1-10(2-4-11)14-9-15(16(18,19)20)22-23(14)12-5-7-13(8-6-12)26(21,24)25/h1-9H,(H2,21,24,25) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(Cl)cc3)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-[5-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 401.79 |
| Formel vægt | 401.0213 |