Få mere at vide
SC-58125, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SC-58125 |
| CAS | 162054-19-5 |
| Molekylær formel | C17 H12 F4 N2 O2 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-(4-Fluorophenyl)-1-(4-methylsulfonylphenyl)-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole, SC 58125 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12F4N2O2S/c1-26(24,25)14-8-6-13(7-9-14)23-15(10-16(22-23)17(19,20)21)11-2-4-12(18)5-3-11/h2-10H,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(F)cc3)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 5-(4-fluorophenyl)-1-(4-methylsulfonylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.35 |
| Formel vægt | 384.0556 |