missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SC-57461A, TRC

Artikelnummer. 30414671
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414671 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414671 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS1999105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SC-57461A
CAS 423169-68-0
Molekylær formel C20 H25 N O3 . Cl H
Mængde 5 mg
Synonym N-Methyl-N-[3-[4-(phenylmethyl)phenoxy]propyl]-β-alanine Hydrochloride, SC-57461 Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H25NO3.ClH/c1-21(14-12-20(22)23)13-5-15-24-19-10-8-18(9-11-19)16-17-6-3-2-4-7-17;/h2-4,6-11H,5,12-16H2,1H3,(H,22,23);1H
SMIL Cl.CN(CCCOc1ccc(Cc2ccccc2)cc1)CCC(=O)O
IUPAC navn 3-[3-(4-benzylphenoxy)propyl-methylamino]propanoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 363.88
Formel vægt 363.1601
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.