Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SC 560
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18074372
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18074372 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18074372 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1550/10
Cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor
Highly selective cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor (IC50 values are 0.009 and 6.3 μM for COX-1 and COX-2 respectively). Inhibits COX-1-derived platelet thromboxane B2, gastric PGE2 and dermal PDE2 production. Significantly reduces ovarian surface epithelial tumor growth in vivo. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SC 560
CAS 188817-13-2
Mængde 10 mg
Molekylær formel C17H12ClF3N2O
Formel vægt 352.74
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 352.74