Få mere at vide
SC-514, MedChemExpress
Beskrivelse
SC-514 is a selective IKK-2 inhibitor (IC50=11.2 μM), which does not inhibit other IKK isoforms or other serine-threonine and tyrosine kinases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SC-514 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 354812-17-2 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H8N2OS2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | GK 01140 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (445.83 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |