Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SC 51322
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18025882
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18025882 10 mg
18015792 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18025882 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2791/10
Potent EP1 receptor antagonist
Potent EP1 prostanoid receptor antagonist (Ki = 13.8 nM). Displays analgesic properties in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146032-79-3
Molekylær formel C22H20ClN3O4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SC 51322
Mængde 10 mg
Formel vægt 457.93
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 457.929