Få mere at vide
Cole-Parmer™ Prøvekoncentratorer i SC-200-serien
Artikelnummer. p-200009626
Oversigt:
Til 96-brønds plader
Til rør
Artikelnummer. 17986082
Brand: Cole-Parmer™ 3662042
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Koncentrer hurtigt flere prøver i en blok på én gang.
  • Variabel nåleposition passer til forskellige Dri-Block™ indsætter
  • Lille størrelse gør den ideel til brug under et stinkskab
  • Nåle, blok og blokvarmer sælges separat
  • Koncentratoren blæser en inaktiv gas hen over overfladen af dine prøver via nåle i rustfrit stål (medfølger ikke).
  • Blæst gas i kombination med varmen fra varmelegemet giver ideelle betingelser for hurtig effektiv fordampning.
  • Indsæt nåle i en silikonemembran i enhver konfiguration.
  • Fuldt justerbar gasbeholder giver nøjagtig højdekontrol.
  • Maksimal lodret rejseafstand er 32 cm.
  • Maksimalt gasforbrug er 15 l/min.
  • Bestil PTFE-belagte nåle til brug med ætsende prøver.
Tekniske data
Model- SC-200
Oversigt Til rør
Til brug med (udstyr) Dri-Block™ Indsæt