Få mere at vide
Cole-Parmer™ Prøvekoncentratorer i SC-200-serien
Artikelnummer. 17986082
Skift visning
Oversigt:
Til 96-brønds plader
Til rør
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt
17986082 Til rør
17996082 Til 96-brønds plader
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17986082 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3662042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12895.00 DKK
    10282.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 2612.57 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Koncentrer hurtigt flere prøver i en blok på én gang.
  • Variabel nåleposition passer til forskellige Dri-Block™ indsætter
  • Lille størrelse gør den ideel til brug under et stinkskab
  • Nåle, blok og blokvarmer sælges separat
  • Koncentratoren blæser en inaktiv gas hen over overfladen af dine prøver via nåle i rustfrit stål (medfølger ikke).
  • Blæst gas i kombination med varmen fra varmelegemet giver ideelle betingelser for hurtig effektiv fordampning.
  • Indsæt nåle i en silikonemembran i enhver konfiguration.
  • Fuldt justerbar gasbeholder giver nøjagtig højdekontrol.
  • Maksimal lodret rejseafstand er 32 cm.
  • Maksimalt gasforbrug er 15 l/min.
  • Bestil PTFE-belagte nåle til brug med ætsende prøver.
Tekniske data
Model- SC-200
Oversigt Til rør
Til brug med (udstyr) Dri-Block™ Indsæt