Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SC 19220
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18005532
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18005532 10 mg
18054782 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18005532 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1206/10
Selective EP1 receptor antagonist
Selective EP1 receptor antagonist (IC50 = 6.7 μM for inhibition of [3H]-PGE2 binding to EP1 transfected COS cells).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19395-87-0
Molekylær formel C16H14ClN3O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SC 19220
Mængde 10 mg
Formel vægt 331.76
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 331.756