Få mere at vide
SBI-115, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480797
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480797 50 mg 50mg
16477207 5 mg -
16475356 100 mg 100mg
16464488 10 mg -
16413116 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16480797 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111534
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress SBI-115 is a TGR5 (GPCR19) antagonist. SBI-115 decreases hepatic cystogenesis with polycystic liver diseases via inhibiting TGR5.
SBI-115 is a TGR5 (GPCR19) antagonist. SBI-115 decreases hepatic cystogenesis with polycystic liver diseases via inhibiting TGR5.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SBI-115
CAS 882366-16-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H13ClN2O4S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (440.17 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=NC(S(=O)(CC)=O)=NC=C1Cl)OC2=CC=CC(C)=C2
Molekylvægt (g/mol) 340.78
Formel vægt 340.78
Procent renhed 99.57%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation